Merck
GF48730541
wire, 0.457 mm diameter, size 300 mm, condition straight wire
别名:
宽度
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
W
CAS号:
分子量:
183.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141747
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 487-305-41
電阻係數
4.9 μΩ-cm, 20°C
尺寸
300 mm
直徑
0.457 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[W]
InChI
1S/W
InChI 密鑰
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
GF48730541-5EA4061821035202
GF48730541-10EA4061821035172
GF48730541-1EA4061821035189
GF48730541-2EA4061821035196