GF48254193
别名:
IN130300
1 of 10
GF54231139
Indium-silver alloy, In97Ag3
GF22148928
铟
GF40761097
Indium-tin alloy, In50Sn50
Sigma-Aldrich
326615
GF18650123
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
GF02055608
Copper/nickel
266558
铝
1.12196
Indium
357308
GF49935640
foil
Goodfellow 482-541-93
60 mm × 60 mm × 0.3 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。