Key Documents
GF48047722
Tungsten carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99.5%
别名:
W 526011
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
31191518
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
化驗
99.5%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 480-477-22
重量
50 g
零件最大尺寸
45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
  • 技术规格说明书
  • 从最新的版本中选择一种:
    分析证书(COA)