主要文件
GF46146225
氧化锌
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, high purity 99.999%
别名:
ZN526010
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
NACRES:
NA.23
化驗
99.999%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 461-462-25
重量
50 g
零件最大尺寸
45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)