形狀
foil (disc)
製造商/商標名
Goodfellow 460-499-13
直徑× 厚度
6 mm × 0.006 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF46049913-10EA | 4061829930240 |
GF46049913-20EA | 4061829983499 |
GF46049913-50EA | 4061831025170 |