製造商/商標名
Goodfellow 460-205-96
尺寸
15 × 15 mm
厚度
0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF46020596-1EA | 4061821147837 |
GF46020596-2EA | 4061821147844 |