Key Documents
GF43776434
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
100mm tube, 9.5mm outside diameter, 1.7mm wall thickness, 6.1mm inside diameter, annealed
别名:
NI027450
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 437-764-34
長度
100 mm
外徑 × 內徑 × 厚度度
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律資訊
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)