主要文件
GF43275584
Cobalt-chromium-iron-nickel-molybdenum-manganese alloy, Co40Cr20Fe15Ni15Mo7Mn2CBe
500m wire, 0.25mm diameter, hard
别名:
CO125140
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 432-755-84
長度 × 直徑
500 mm × 0.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)