化驗
99.95%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 429-518-10
電阻係數
2.05 μΩ-cm, 0°C
重量
2 g
平均粒徑
<2 μm (FSSR)
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Au]
InChI
1S/Au
InChI 密鑰
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N