Merck
GF41865992
lump, 10 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.99+%
别名:
FE006101
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Fe
CAS号:
分子量:
55.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141721
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.99%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 418-659-92
電阻係數
9.71 μΩ-cm
重量
100 g
塊最大尺寸
10 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI 密鑰
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)