主要文件
GF41235443
Copper-cobalt-beryllium alloy, Cu97Co2.5Be0.5
1000mm rod, 25mm diameter
别名:
CY267940
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
31152304
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 412-354-43
長度 × 直徑
1000 m × 25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
GF41235443-1EA4061825462523