主要文件
GF40471455
碳化硅
powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 500 g, purity 99%
别名:
SI676021
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101521
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 404-714-55
重量
500 g
平均粒徑
0.1-1 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)