Key Documents
GF40319962
不锈钢-AISI 304 合金,FeCr18Ni10
1000mm tube, 0.5mm outside diameter, 0.125mm wall thickness, 0.25mm inside diameter, hard
别名:
FE227150
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352300
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 403-199-62
長度
1000 mm
外徑 × 內徑 × 厚度度
0.5 mm × 0.125 mm × 0.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Goodfellow产品