主要文件
GF37810559
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
20m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.002mm insulation thickness, 2 micron polyesterimide insulation
别名:
FE205811
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
描述
2 micron polyesterimide insulation
形狀
wire (insulated)
製造商/商標名
Goodfellow 378-105-59
長度
20 m
導線直徑
0.025 mm
隔熱厚度
0.002 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)