形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 366-049-64
長度
100 mm
外徑
4.0 mm
壁厚
1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF36604964-10EA | 4061821146670 |
GF36604964-1EA | 4061821146687 |
GF36604964-2EA | 4061821146694 |
GF36604964-5EA | 4061821146700 |