蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.9999%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 365-120-18
電阻係數
129 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
塊最大尺寸
25 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
密度
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI 密鑰
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF36512018-1EA | 4061821126252 |