形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 361-941-82
尺寸
300 × 300 mm
厚度
0.1 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF36194182-2EA | 4061825054636 |
GF36194182-1EA | 4061825054629 |
GF36194182-5EA | 4061825054643 |