主要文件
GF34600272
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
100mm tube, 1.0mm outside diameter, 0.075mm wall thickness, 0.85mm inside diameter, as drawn
别名:
AL017200
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 346-002-72
長度 × 壁厚
100 mm × 0.075 mm
外徑 × 內徑
1.0 mm × 0.85 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
GF34600272-20EA4061829971748
GF34600272-10EA4061829921644
GF34600272-1EA4061825460758
GF34600272-2EA4061829951283
GF34600272-5EA4061829996239