化驗
99.5%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 343-098-30
電阻係數
9.71 μΩ-cm
長度
20 m
直徑
1.0 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI 密鑰
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N