形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 335-905-72
長度
200 mm
直徑
30 mm
顏色
natural
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF33590572-2EA | 4061825044194 |
GF33590572-10EA | 4061825044170 |
GF33590572-1EA | 4061825044187 |
GF33590572-5EA | 4061825044200 |