主要文件
GF33518156
Tantalum/Tungsten
foil, Ta 95%/W 5%, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, temper as rolled
别名:
TA090500
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
化驗
≥95%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 335-181-56
尺寸
50 × 50 mm
厚度
1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)