形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 310-543-73
長度
100 mm
直徑
20 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF31054373-1EA | 4061825053813 |
GF31054373-2EA | 4061825053820 |
GF31054373-5EA | 4061825053837 |