主要文件
GF30067062
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 2.0 mm diameter, length 150 mm
别名:
W 607902
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
31191518
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 300-670-62
長度
150 mm
直徑
2.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)