形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 299-702-65
長度 × 直徑
200 mm × 3.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律資訊
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF29970265-10EA | 4061829921132 |
GF29970265-1EA | 4061825457727 |
GF29970265-20EA | 4061829970963 |
GF29970265-2EA | 4061829945558 |
GF29970265-5EA | 4061829995072 |