主要文件
GF28319654
Monel® alloy 400
foil, Ni 65%/Cu 33%/Fe 2, thickness 0.3 mm, length 0.5 m, temper annealed
别名:
NI110380
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 283-196-54
長度
0.5 m
厚度
0.3 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)