描述
polyimide insulation
形狀
wire (insulated)
製造商/商標名
Goodfellow 280-044-42
長度
50 m
導線直徑
0.03 mm
隔熱厚度
0.0025 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF28004442-1EA | 4061825433073 |