Key Documents
GF26509989
不锈钢-AISI 304 合金,FeCr18Ni10
500mm tube, 10.0mm outside diameter, 2.0mm wall thickness, 6mm inside diameter, annealed
别名:
FE227800
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352300
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 265-099-89
長度 × 壁厚
500 mm × 2.0 mm
外徑 × 內徑
10.0 mm × 6 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Goodfellow产品