形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 260-701-95
長度
100 mm
壁厚
0.015 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF26070195-1EA | 4061825022734 |
GF26070195-10EA | 4061825022727 |
GF26070195-20EA | 4061825022741 |
GF26070195-2EA | 4061825022758 |
GF26070195-5EA | 4061825022765 |