Key Documents
GF25043420
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
2m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
别名:
PT025825
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
描述
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
化驗
99.999%
形狀
wire (insulated)
製造商/商標名
Goodfellow 250-434-20
長度
2 m
導線直徑
0.025 mm
隔熱厚度
0.005 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)