主要文件
GF24963385
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 20m length, 0.025mm conductor diameter, 0.003mm insulation thickness, polyurethane insulation
别名:
CU045815
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
描述
polyurethane insulation
thermocouple wire
形狀
wire (insulated)
製造商/商標名
Goodfellow 249-633-85
隔熱厚度
0.003 mm
線長 × 直徑
20 m × 0.025 mm , conductor diameter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
應用
may be used as one component of a thermocouple
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
GF24963385-1EA4061825426082