GF24750525
别名:
AL546010
1 of 10
Sigma-Aldrich
203904
镍
203122
铜
85356
二氧化硅
1.12277
Nickel
357367
铂
GF52959785
锌
326410
23226
磁力搅拌棒
577995
A7377
D -丙氨酸
powder
Goodfellow 247-505-25
50 g
150 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
氧化物和陶瓷_能源材料_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。