形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 247-162-35
長度
20 m
線圈寬度
300 mm
厚度
0.03 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF24716235-1EA | 4061825086330 |