Key Documents
GF23417782
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.12 mm diameter, length 100 m, temper hard
别名:
AB245130
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
化驗
≥95%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 234-177-82
長度
100 m
直徑
0.12 mm