描述
polyester insulation
thermocouple wire
形狀
wire (insulated)
製造商/商標名
Goodfellow 229-804-83
長度
100 mm
導線直徑
0.25 mm
隔熱厚度
0.018 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
應用
may be used as one component of a thermocouple