Merck
GF22793373
powder, max. particle size 500 micron, weight 10 g, purity 99.9%
别名:
ER006010
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Er
CAS号:
分子量:
167.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141603
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 227-933-73
電阻係數
86 μΩ-cm, 20°C
重量
10 g
零件最大尺寸
500 μm
bp
2868 °C (lit.)
mp
1529 °C (lit.)
密度
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Er]
InChI
1S/Er
InChI 密鑰
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)