主要文件
GF22490423
碳化硅
powder, max. particle size 75 micron, weight 500 g, purity 98.7%
别名:
SI676010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.23
化驗
98.7%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 224-904-23
重量
500 g
零件最大尺寸
75 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)