GF22008507
别名:
TA037905
1 of 10
Sigma-Aldrich
204544
碲
Z720933
Nunc® Cell Factory accessories
201049
氢化锂
Z116858
无针头 PP/PE 注射器
Z116866
GF21657326
聚四氟乙烯
452378
Millipore
GFCP203000
玻璃纤维结合垫20cm x 30cm 片
Z350796
聚乙烯移液管
578940
三- 叔 -丁基膦四氟硼酸盐
rod
Goodfellow 220-085-07
200 mm × 1.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
能源材料_电池材料_高纯度金属_材料科学-默克生命科学
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。