主要文件
GF21440326
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
200mm tube, 1.5mm outside diameter, 0.050mm wall thickness, 1.4mm inside diameter, as drawn
别名:
AL017210
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 214-403-26
長度 × 壁厚
200 mm × 0.050 mm
外徑 × 內徑
1.5 mm × 1.4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)