GF20795968
别名:
MG646010
1 of 10
GF63570887
Peridot
Sigma-Aldrich
742503
硅酸钙
372668
464228
氧化锆-钇稳定
GF66798589
Polyimide
230693
氧化锆(IV)
204552
二氧化碲
634646
氧化镁
TRD3D0031
Performance ABS 3D Printing Filament
TRD3D0027
powder
Goodfellow 207-959-68
10 g
100 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
氧化物和陶瓷_能源材料_材料科学-默克生命科学
能源材料_电池材料_高纯度金属_材料科学-默克生命科学
11 - Combustible Solids
历史批次信息供参考:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。