製造商/商標名
Goodfellow 205-763-92
尺寸
100 × 110 mm
厚度
0.50 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF20576392-5EA | 4061821124319 |
GF20576392-10EA | 4061821124289 |
GF20576392-1EA | 4061821124296 |
GF20576392-2EA | 4061821124302 |