主要文件
GF20050108
Gold-palladium alloy, Au93Pd7
0.1m wire, 0.5mm diameter, as drawn
别名:
AC015140
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 200-501-08
長度 × 直徑
0.1 m × 0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)