形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 196-920-41
長度
50 mm
直徑
25.4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Haynes is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF19692041-1EA | 4061821135520 |
GF19692041-2EA | 4061821135537 |