Key Documents
GF19572611
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
200mm rod, 16.0mm diameter
别名:
W 117935
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 195-726-11
長度 × 直徑
200 mm × 16.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)