主要文件
GF19379920
碳化硅
powder, max. particle size 75 micron, weight 200 g, purity 98.7%
别名:
SI676010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101521
NACRES:
NA.23
化驗
98.7%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 193-799-20
重量
200 g
零件最大尺寸
75 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)