Merck
GF18621266
wire, 0.15 mm diameter, length 5 m, purity 99.99%
别名:
AG005124
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ag
CAS号:
分子量:
107.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141740
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.99%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 186-212-66
電阻係數
1.59 μΩ-cm, 20°C
長度
5 m
直徑
0.15 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
密度
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI 密鑰
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3