Key Documents
GF18195082
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 0.5m coil, 12mm coil width, 0.2mm thickness, annealed
别名:
FF210321
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
annealed
foil (coil)
製造商/商標名
Goodfellow 181-950-82
長度 × 寬度 × 厚度
0.5 m × 12 mm × 0.2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)