形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 166-917-00
尺寸
250 × 250 mm
厚度
3 mm
顏色
natural
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF16691700-1EA | 4061825042909 |
GF16691700-2EA | 4061825042916 |
GF16691700-10EA | 4061825042893 |
GF16691700-5EA | 4061825042923 |