形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 161-952-15
長度 × 直徑
100 mm × 3.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF16195215-2EA | 4061829962074 |
GF16195215-1EA | 4061825428505 |
GF16195215-5EA | 4061831012255 |