Merck
GF15967200
foil, thickness 0.20 mm, 4 mm diameter, purity 99.95%
别名:
PB000360
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Pb
CAS号:
分子量:
207.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141723
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.95%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 159-672-00
電阻係數
20.65 μΩ-cm
直徑
4 mm
4 mm
厚度
0.20 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES 字串
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI 密鑰
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
標靶器官
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney