Merck
GF15867917
foil, thickness 0.015 mm, size 10 × 10 mm, purity 99.8+%
别名:
BE000210, Glucinium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Be
CAS号:
分子量:
9.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141501
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.8%
形狀
foil
自燃溫度
1198 °F
製造商/商標名
Goodfellow 158-679-17
電阻係數
4.46 μΩ-cm, 20°C
尺寸
10 × 10 mm
厚度
0.015 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1278 °C (lit.)
密度
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Be]
InChI
1S/Be
InChI 密鑰
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)